SML0572
Valspodar
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-[(2S,4R,6E)-4-Methyl-2-(methylamino)-3-oxo-6-octenoic acid]cyclosporin D, Amdray, PSC833, [3′-Desoxy-3′-oxo-MeBmt]1-[Val]2-cyclosporin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1([C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N(CC(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N([C@H](C1=O)CC(C)C)C)CC(C)C)C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)CC(C)C)C)C)C(C)C)C(=O)[C@@H](C\C=C\C)C)C)C(C)C)C
InChI
1S/C63H111N11O12/c1-26-27-28-41(16)53(76)52-57(80)67-49(38(10)11)61(84)68(19)33-48(75)69(20)44(29-34(2)3)56(79)66-50(39(12)13)62(85)70(21)45(30-35(4)5)55(78)64-42(17)54(77)65-43(18)58(81)71(22)46(31-36(6)7)59(82)72(23)47(32-37(8)9)60(83)73(24)51(40(14)15)63(86)74(52)25/h26-27,34-47,49-52H,28-33H2,1-25H3,(H,64,78)(H,65,77)(H,66,79)(H,67,80)/b27-26+/t41-,42+,43-,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52+/m1/s1
chave InChI
YJDYDFNKCBANTM-QCWCSKBGSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)