Documentos Principais
SML3108
Sigma-Aldrich
Voclosporin
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-[(2S,3R,4R,6E)-3-Hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)-6,8-nonadienoic acid]cyclosporin A, Cyclosporin A, 6-[(2S,3R,4R,6E)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)-6,8-nonadienoic acid]-, ISATX247, LX 214, R 1524
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 1.271,00
5 MG
R$ 5.212,00
R$ 1.271,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 1.271,00
5 MG
R$ 5.212,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C63H111N11O12
Número CAS:
Peso molecular:
1214.62
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 1.271,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
film or powder
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N(CC(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N([C@H](C1=O)C(C)C)C)CC(C)C)C)CC(C)C)C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)CC(C)C)C)C)CC)[C@H](O)[C@@H](C\C=C\C=C)C)C
InChI
1S/C63H111N11O12/c1-25-27-28-29-41(15)53(76)52-57(80)66-44(26-2)59(82)68(18)34-49(75)69(19)45(30-35(3)4)56(79)67-50(39(11)12)62(85)70(20)46(31-36(5)6)55(78)64-42(16)54(77)65-43(17)58(81)71(21)47(32-37(7)8)60(83)72(22)48(33-38(9)10)61(84)73(23)51(40(13)14)63(86)74(52)24/h25,27-28,35-48,50-53,76H,1,26,29-34H2,2-24H3,(H,64,78)(H,65,77)(H,66,80)(H,67,79)/b28-27+/t41-,42+,43-,44+,45+,46+,47+,48+,50+,51+,52+,53-/m1/s1
chave InChI
BICRTLVBTLFLRD-PTWUADNWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Voclosporin is a semi-synthetic calcineurin (CN) inhibitor that exhibits potent immunosuppressive activity.
semi-synthetic calcineurin (CN) inhibitor that exhibits potent immunosuppressive activity
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)