5.30838
NMD Inhibitor
≥95% (HPLC), powder, NMD inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
NMD Inhibitor, Ethyl 2-(((6,7-dimethyl-3-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinoxalinyl)acetyl)amino)-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate, Nonsense-Mediated mRNA Decay Inhibitor 14, NMDI-14
About This Item
Produtos recomendados
product name
NMD Inhibitor,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
SMG7
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3