SML0202
DPH
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(1,3-diaryl-1H-pyrazol-4-yl)hydantoin, 5-[3-(4-fluorophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl]-2,4-imidazolidinedione
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)-c2nn(cc2C3NC(=O)NC3=O)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H13FN4O2/c19-12-8-6-11(7-9-12)15-14(16-17(24)21-18(25)20-16)10-23(22-15)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,16H,(H2,20,21,24,25)
chave InChI
MPQWYPLPWGUMJE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology