SML0071
Trapidil
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
AR 12008, Avantrin, N,N-diethyl-5-methyl-[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine, Rocornal, Trapymin, Trapymine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
H2O: ≥15 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1cc(C)nc2ncnn12
InChI
1S/C10H15N5/c1-4-14(5-2)9-6-8(3)13-10-11-7-12-15(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
GSNOZLZNQMLSKJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.