Documentos
900264
Sigma-Aldrich
(−)-Sparteine
Sinônimo(s):
(−)-Lupinidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H26N2
Número CAS:
Peso molecular:
234.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
pb
137-138 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCN2C[C@@H]3C[C@@H](CN4CCCC[C@H]34)[C@@H]2C1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m0/s1
chave InChI
SLRCCWJSBJZJBV-ZQDZILKHSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup