D5287
2′-Deoxyinosine
≥98%
Sinônimo(s):
9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)hypoxanthine
Selecione um tamanho
R$ 484,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 484,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
Impurezas
inosine, essentially free
solubilidade
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O4/c15-2-6-5(16)1-7(18-6)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)17/h3-7,15-16H,1-2H2,(H,11,12,17)/t5-,6+,7+/m0/s1
chave InChI
VGONTNSXDCQUGY-RRKCRQDMSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)