SML0068
CTP Inhibitor
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
ZINC Compound 792949; 4-Chloro-3-[[(3-nitrophenyl)amino]sulfonyl]-benzoic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥23 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)Nc2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9ClN2O6S/c14-11-5-4-8(13(17)18)6-12(11)23(21,22)15-9-2-1-3-10(7-9)16(19)20/h1-7,15H,(H,17,18)
chave InChI
IIJQJWNGBILZCU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
CTP inhibitor has been used in mouse to study the transition of endothelial to mesenchymal cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3