Documentos Principais
SML1602
Sigma-Aldrich
RQ-00203078
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(N-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-N-(4-(trifluoromethoxy)benzyl)sulfamoyl)benzoic acid, 4-[[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl][[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methyl]amino]sulfonyl]-benzoic acid
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.089,00
25 MG
R$ 4.379,00
R$ 1.089,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.089,00
25 MG
R$ 4.379,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H13ClF6N2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
554.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 1.089,00
Check Cart for Availability
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC(C(F)(F)F)=CN=C1N(S(C2=CC=C(C(O)=O)C=C2)(=O)=O)CC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3
InChI
1S/C21H13ClF6N2O5S/c22-17-9-14(20(23,24)25)10-29-18(17)30(11-12-1-5-15(6-2-12)35-21(26,27)28)36(33,34)16-7-3-13(4-8-16)19(31)32/h1-10H,11H2,(H,31,32)
chave InChI
IJGQFZYYEHCCIZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
RQ-00203078 is an orally available potent and selective TRPM8 antagonist that potently reduces cation currents induced by menthol and other TRPM8 agonists. RQ-00203078 inhibits HSC3 and HSC4 oral squamous carcinoma cell migration and invasion in vitro.
RQ-00203078 is an orally available potent and selective TRPM8 antagonist.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Alec R Nickolls et al.
Cell reports, 30(3), 932-946 (2020-01-23)
Efficient and homogeneous in vitro generation of peripheral sensory neurons may provide a framework for novel drug screening platforms and disease models of touch and pain. We discover that, by overexpressing NGN2 and BRN3A, human pluripotent stem cells can be transcriptionally