This product is a research grade Itopride and not considered a primary or secondary standard. Currently, there is no primary standard product available.
SML0033
Itopride hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4-dimethoxy benzamidehydrochloride, N-[p-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]veratramide hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
H2O: ≥48 mg/mL
originador
Abbott
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1ccc(cc1OC)C(=O)NCc2ccc(OCCN(C)C)cc2
InChI
1S/C20H26N2O4.ClH/c1-22(2)11-12-26-17-8-5-15(6-9-17)14-21-20(23)16-7-10-18(24-3)19(13-16)25-4;/h5-10,13H,11-12,14H2,1-4H3,(H,21,23);1H
chave InChI
ZTOUXLLIPWWHSR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Is the Itopride HCL CAS 122892-31-3 a primary standard grade or a reagent grade?
1 answer-