SML0011
VAHA
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
VAHA, Valproyl hydroxamic acid, VPA-HA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: ≥25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(CCC)C(=O)NO
InChI
1S/C8H17NO2/c1-3-5-7(6-4-2)8(10)9-11/h7,11H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
ROJGIRXXBBBMPL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.