390585
Suberohydroxamic acid
95%
Sinônimo(s):
N,N′-Dihydroxyoctanediamide, SBHA, Suberoyl bis-hydroxamic acid
Ensaio
95%
pf
153-155 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
ONC(=O)CCCCCCC(=O)NO
InChI
1S/C8H16N2O4/c11-7(9-13)5-3-1-2-4-6-8(12)10-14/h13-14H,1-6H2,(H,9,11)(H,10,12)
chave InChI
IDQPVOFTURLJPT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)