Documentos Principais
8.21897
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
for synthesis
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2N]2C=NH
Número CAS:
Peso molecular:
115.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352129
Número do índice EC:
201-302-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
2.9 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
222 °C
potência
835 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.0-7.5 % (v/v)
índice de refração
n20/589 1.4659
pH
12.7 (25 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
162 °C/1013 hPa
pf
<-80 °C
temperatura de transição
flash point 50 °C
densidade
0.92 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C)(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
chave InChI
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.915 - 0.917
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup