159034
Acetohydroxamic acid
98%
Sinônimo(s):
AHA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
88-90 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(NO)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2(4)3-5/h5H,1H3,(H,3,4)
chave InChI
RRUDCFGSUDOHDG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CA2(760) , MMP3(4314)
Aplicação
- to study the mechanism of complexation of iron (III) with acetohydroxamic acid
- to study the inhibitory mechanism of lansoprazole and omeprazole on Helicobacter pyloni
- in urease inhibition studies
- for in situ generation of nitrosocarbonylmethane as a Diels-Alder dienophile
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges