Documentos Principais
95352
Sigma-Aldrich
(−)-Dibenzyl D-tartrate
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Selecione um tamanho
1 G
R$ 785,00
R$ 785,00
Previsão de entrega em24 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 785,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H18O6
Número CAS:
Peso molecular:
330.33
Beilstein:
4787873
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 785,00
Previsão de entrega em24 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −12.5±1°, c = 1.1% in acetone
pf
66-70 °C
grupo funcional
ester
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]([C@H](O)C(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H18O6/c19-15(17(21)23-11-13-7-3-1-4-8-13)16(20)18(22)24-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16,19-20H,11-12H2/t15-,16-/m0/s1
chave InChI
LCKIPSGLXMCAOF-HOTGVXAUSA-N
Aplicação
(-)-Dibenzyl D-tartrate can be employed as a reactant to synthesize:
  • 2,3-bis(8-Methoxyoctanoyl) dibenzyl tartrate (DBT) by reacting with 8-methoxyoctanoic acid in the presence of 1-ethyl-3-(3-(dimethylamino)propyl)carbodiimide (EDCI) as a coupling reagent.[1]
  • (-)-Chicoric acid (2,3-bis{[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxoprop-2-enyl]oxy}butanedioic acid), as a potent inhibitor.[2]
  • Diesters of aziridine-2,3-dicarboxylic acid derivatives.[3]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
A Convenient Synthesis of the Echinacea-Derived Immunostimulator and HIV-1 Integrase Inhibitor (-)-(2R, 3R)-Chicoric Acid
Lamidey A-M, et al.
Helvetica Chimica Acta, 85(8), 2328-2334 (2002)
An improved synthesis of aziridine-2, 3-dicarboxylates via azido alcohols?epimerization studies
Breuning A, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(21), 3301-3312 (2003)
Allison Faig et al.
Biomacromolecules, 15(9), 3328-3337 (2014-07-30)
Amphiphilic macromolecules (AMs) composed of sugar backbones modified with branched aliphatic chains and a poly(ethylene glycol) (PEG) tail can inhibit macrophage uptake of oxidized low-density lipoproteins (oxLDL), a major event underlying atherosclerosis development. Previous studies indicate that AM hydrophobic domains