SMB01023
Angolensin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
(αR)-Angolensin, (-)-Angolensin, (2R)-1-(2,4-dihydroxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)-1-propanone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
peso molecular
272.3
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H16O4/c1-10(11-3-6-13(20-2)7-4-11)16(19)14-8-5-12(17)9-15(14)18/h3-10,17-18H,1-2H3/t10-/m1/s1
chave InChI
CCOJFDRSZSSKOG-SNVBAGLBSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3