43318
Citral
analytical standard
Sinônimo(s):
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
5 (vs air)
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 200 °C)
Ensaio
≥95.0% (cis + trans, GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.487-1.489
n20/D 1.488 (lit.)
p.e.
229 °C (lit.)
densidade
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
conforms to structure for Proton NMR spectrum
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
chave InChI
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Essential oils using reversed-phase high performance liquid chromatography with photodiode array detection (RP-HPLC-PDA), further confirmed by gas-chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).[6]
- Cymbopogon citratus volatile oil using high performance liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).[5]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - DIN 51758
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?