Documentos Principais
SMB00403
Sigma-Aldrich
α-Man-PEG3-Azide
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(8-Azido-3,6-dioxaoctyl) α-D-mannopyranoside, 2-{2-[2-azidoethoxy]ethoxy}ethyl α-D-mannopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H23N3O8
Número CAS:
Peso molecular:
337.33
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)C(CO)O[C@@H]1OCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H23N3O8/c13-15-14-1-2-20-3-4-21-5-6-22-12-11(19)10(18)9(17)8(7-16)23-12/h8-12,16-19H,1-7H2/t8?,9-,10-,11?,12?/m0/s1
chave InChI
ABBZTEUICIJBPU-SJZSRGDHSA-N
Descrição geral
α-Man-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside.
Ações bioquímicas/fisiológicas
α-Man-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)