Documentos Principais
SMB00193
Sigma-Aldrich
Nordentatin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.864,00
R$ 3.864,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.864,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H20O4
Número CAS:
Peso molecular:
312.36
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
R$ 3.864,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C=Cc2c1c3c(c(c2O)C(C)(C)C=C)OC(=O)C=C3)(C)C
InChI
1S/C19H20O4/c1-6-18(2,3)14-15(21)11-9-10-19(4,5)23-16(11)12-7-8-13(20)22-17(12)14/h6-10,21H,1H2,2-5H3
chave InChI
FREXEHTVBRSRGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Biologically active coumarins from Enkleia siamensis.
Z Y Luo et al.
Journal of natural products, 49(6), 1161-1162 (1986-11-01)