Documentos Principais
SML0187
Sigma-Aldrich
CJ-13610
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Tetrahydro-4-[3-[[4-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]thio]phenyl]-2H-pyran-4-carboxamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.008,00
25 MG
R$ 4.077,00
R$ 1.008,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.008,00
25 MG
R$ 4.077,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H23N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
393.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 1.008,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nccn1-c2ccc(Sc3cccc(c3)C4(CCOCC4)C(N)=O)cc2
InChI
1S/C22H23N3O2S/c1-16-24-11-12-25(16)18-5-7-19(8-6-18)28-20-4-2-3-17(15-20)22(21(23)26)9-13-27-14-10-22/h2-8,11-12,15H,9-10,13-14H2,1H3,(H2,23,26)
chave InChI
VPTONMHDLLMOOV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
CJ-13610 may be used to study 5-lipoxygenase-mediated cell signaling.
Ações bioquímicas/fisiológicas
CJ-13,610 is a potent inhbititor of 5-lipoxygenase (5-LO) activity (IC50 = 70 nM).
CJ-13610 inhibits the biosynthesis of leukotriene B4 and regulates the IL-6 mRNA expression in macrophages. It reduces fibrosis and necroinflammation of liver in carbon tetrachloride-treated mice.[1]
Características e benefícios
This compound is featured on the Leukotriene Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Raquel Horrillo et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 323(3), 778-786 (2007-09-04)
In this study, we examined the relative contribution of cyclooxygenase-2 (COX-2) and 5-lipoxygenase (5-LO), two major proinflammatory pathways up-regulated in liver disease, to the progression of hepatic inflammation and fibrosis. Separate administration of 4-[5-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide (SC-236), a selective COX-2 inhibitor, and
Artigos
We offer many products related to leukotriene receptors for your research needs.
We offer many products related to prostanoid receptors for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research