Documentos Principais
SCP0100
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.617,00
R$ 1.617,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.617,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H43N6O9S1
Peso molecular:
687.78
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 1.617,00
Check Cart for Availability
Nome do produto
Caspase Substrate,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥75%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)