SCP0097
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H37N9O11
Peso molecular:
747.71
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
Nome do produto
Caspase Substrate,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥80%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)