SML1901
ML348
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
ML 348, ML-348, N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-[4-(2-furoyl)-1-piperazinyl]acetamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H17ClF3N3O3/c19-13-4-3-12(18(20,21)22)10-14(13)23-16(26)11-24-5-7-25(8-6-24)17(27)15-2-1-9-28-15/h1-4,9-10H,5-8,11H2,(H,23,26)
chave InChI
OXKNHBBDOIMFFQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3