Documentos Principais
SCP0096
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Sinônimo(s):
Ac-LETD-AFC, Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-7-amino-4-trifluoromethyl coumarin
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.569,00
R$ 1.569,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.569,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H38N5O12
Peso molecular:
672.66
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 1.569,00
Check Cart for Availability
Nome do produto
Caspase Substrate,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥80%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CASP8(841)
Amino Acid Sequence
Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-AFC
Ações bioquímicas/fisiológicas
The peptide Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-AFC, or Ac-LETD-AFC, is a fluorogenic substrate for caspase-8. The tetrapeptide sequence LETD is recognized as an ideal cleavage sequence for caspase-8.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)