Solutions prepared at 1 mg/ml may be stored up to 8 weeks at 2 - 8°C or 20°C. This material decomposes rapidly in acidic or alkaline conditions. Solutions are most stable when prepared in degassed water and at neutral pH. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
SBR00067
Rifampicin Water Soluble
solubility: 50 mg/mL in water, freely soluble
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
atividade específica
(Antibacterial)
solubilidade
water: freely soluble 50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
viruses
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mode of Action: Inhibits initiation of RNA synthesis by binding to β-subunit of RNA polymerase. Inhibits the assembly of DNA and protein into mature virus particles.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
SBR00067-- I plan to dissolve in water and aliquot in 1 ml amounts. At what temperature should the aliquotes be stored and upto how long it can be stored ( e- -20 C/-70C) After dissolving in water, how long the solution can be stored at -20 C
1 answer-