OP95
Anti-BRCA2 (Ab-1) Mouse mAb (2B)
liquid, clone 2B, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Breast Cancer Susceptibility Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BRCA2(675)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation (2 µg)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
MCF7 cells
Outras notas
Chen, J., et al. 1998. Mol. Cell2, 317.
Chen, P.L., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 5287.
Marmorstein, L.Y., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13869.
Connor, F., et al. 1997. Nat. Genet.17, 423.
Sharan, S.K., et al. 1997. Nature386, 804.
Ludwig, T., et al. 1997. Genes Dev.11, 1226.
Mizuta, R., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 6927.
Rajan, J.V., et al. 1997. Dev. Biol.184, 385.
Suzuki, A., et al. 1997. Genes Dev.11, 1242.
Wong, A.K.C., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 31941.
Cannon-Albright, L.A. and M.H. Skolnick. 1996. Semin. Oncol.23, 1.
Goggins, M., et al. 1996. Cancer Res.56, 5360.
Stratton, M.R. 1996. Hum. Mol. Genet.5, 1515.
Tavtigian, S.V., et al. 1996. Nat. Genet.12, 333.
Rajan, J.V., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 13078.
Spillman, M.A. and A.M. Bowcock. 1996. Oncogene13, 1639.
Vaughn, J.P., et al. 1996. Cancer Res.56, 4590.
Wooster, R., et al. 1995. Nature378, 789.
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1