The composition of Fusayama/Meyer artificial saliva is based on scientific publications on dental research. The composition is as follows:
Sodium Chloride 0.4 g/L
Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate 0.69 g/L
Potassium Chloride 0.4 g/L
Calcium Chloride Dihydrate 0.906 g/L
Urea 1.0 g/L
Sodium Sulfide Nonahydrate 0.005 g/L
pH = 4.9 ± 0.1 @ 25 ± 0.4 °
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
Is detailed compositions of this artificial saliva solution available?
1 answer-