SAB5702793
Anti-Cytokeratin 20 (KRT20) Antibody, clone 8C6A3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CD20,CK-20,CK20,K20,KRT21,KRT20,Cytokeratin 20
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8C6A3, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
44 kDa
reatividade de espécies
human, rat
concentração
0.20 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
LANLQSLLSSLEAQLMQIRSNMERQNNEYHILLDIKTRLEQEIATYRRLLEGEDVKTTEYQLSTLEERDIKKTRKIKTVVQEVVDGKVVSSEVKEVEENI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT20(54474)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1