M3821
Anti-Myelin Basic Protein (MBP) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MBP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 17-22 kDa (isoform)
antigen ~22 kDa (isoform)
antigen ~33 kDa (isoform)
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- indirect immunolabeling
- immunohistochemistry.
- Western Blotting.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade