Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
SAB5700160
Sigma-Aldrich
Anti-TriMethyl-Histone H3-K4 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
H3.4, H3/g, H3FT, H3t, HIST1H3A, HIST3H3, Histone H3
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.011,00
R$ 3.011,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB04791
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.011,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.011,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB04791
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
15
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
0.58 mg/ml
técnica(s)
ChIP: 1:20-1:100
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
trimethylation (Lys4)
Informações sobre genes
human ... H3-4(8290)
Descrição geral
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Nucleosomes consist of approximately 146 bp of DNA wrapped around a histone octamer composed of pairs of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4). The chromatin fiber is further compacted through the interaction of a linker histone, H1, with the DNA between the nucleosomes to form higher order chromatin structures. This gene is intronless and encodes a replication-dependent histone that is a member of the histone H3 family. Transcripts from this gene lack polyA tails; instead, they contain a palindromic termination element. This gene is located separately from the other H3 genes that are in the histone gene cluster on chromosome 6p22-p21.3.
Imunogênio
A synthetic methylated peptide corresponding to residues surrounding K4 of human histone H3
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)