SAB5600004
Anti-Mouse IgG2c antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM223, purified immunoglobulin
Selecione um tamanho
R$ 3.165,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.165,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM223, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 0.01 μg/mL
immunoblotting: 0.5-2 μg/mL (non-reduced only)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)