Documentos Principais
AB9610
Sigma-Aldrich
Anti-OLIG2 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Oligodendrocyte transcription factor 2, Oligo2, Class B basic helix-loop-helix protein 1, bHLHb1, Class E basic helix-loop-helix protein 19, bHLHe19, Protein kinase C-binding protein 2, Protein kinase C-binding protein RACK17
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Anticorpo anti-olig-2, Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OLIG2(10215)
Descrição geral
O fator de transcrição 2 de oligodendrócitos (UniProt: Q13516, também conhecido como Oligo2, proteína 1 hélice-alça-hélice da família básica de classe B, bHLHb1, proteína 19 hélice-alça-hélice da família básica de classe E, bHLHe19, proteína de ligação à proteína quinase C 2, proteína de ligação à proteína quinase C RACK17) é codificado pelo gene OLIG2 (também conhecido como BHLHB1, BHLHE19, PRKCBP2, RACK17) (ID do gene: 10215) em humanos. O Olig2 é expresso no cérebro em oligodendrócitos. Sua forte expressão também é observada em oligodendrogliomas. O Olig2 é necessário para especificação de oligodendrócitos e neurônios motores na medula espinhal, e também para o desenvolvimento de neurônios motores somáticos no rombencéfalo. Ele atua junto com ZNF488 para promover a diferenciação de oligodendrócitos. O Olig2 é observado tanto no núcleo quanto no citoplasma. Seu sinal de localização nuclear está contido no domínio bHLH (aa 108-162). Ele pode ser mascarado na forma nativa e a translocação para o núcleo pode ser mediada por uma interação com a proteína parceira bHLH de classe E ou com NKX2-2. O Olig2 coopera com o Olig1 para estabelecer o domínio precursor do neurônio motor do tubo neural embrionário. Demonstrou-se que a remoção dos fatores de transcrição Cdx leva à indução contínua de Olig2 e à produção ectópica de precursores de neurônio motor craniano. Demonstrou-se que uma aberração cromossômica que inclui o Olig2 causa uma forma de leucemia linfoblástica aguda de linfócitos T (T-ALL). (Ref.: Metzis, V., et al. (2018). Cell 175(4); 1105-1118).
Especificidade
Não foram testadas outras espécies.
Reconhece a proteína Olig-2 de ~32 kDa por Western blot.
Imunogênio
Olig-2 de camundongo recombinante
Aplicação
Análise de Western blot:
A diluição 1:2.500-1:5.000 de um lote anterior foi usada em western blot para linhagens celulares (oligodendroglioma humano, células neuroepiteliais primárias de rato, células transfectadas em camundongo) e tecidos (cérebro e medula espinhal) de humanos, ratos e camundongos.
Imunoprecipitação:
1:500-1:1.000 com oligodendroglioma humano e linhagem celular transfectada em camundongo.
As diluições ideais de trabalho devem ser determinadas pelo usuário final.
Imunocitoquímica:
A diluição 1:500-1:1.000 de um lote anterior foi usada em imunocitoquímica em linhagens celulares (oligodendroglioma humano, células neuroepitelial primárias de rato, células transfectadas em camundongo) e tecidos (cérebro e medula espinhal) de humanos, ratos e camundongos.
As diluições ideais de trabalho devem ser determinadas pelo usuário final
Categoria de pesquisa
Neurociência
O anticorpo anti-Olig-2 é um anticorpo contra o fator de transcrição de oligodendrócitos 2 para uso em IQ, IHQ, IH(P), IP e WB.
Subcategoria de pesquisa
Marcadores neuronais e gliais
Qualidade
Avaliado por imunohistoquímica em glioblastoma
Imuno-histoquímica (parafina):
Dados de lote representativos.
Morfologia de padrão de coloração de anti-Olig2 (AB9610) em glioblastoma. O tecido foi pré-tratado com tampão TE, pH 9,0. O anticorpo policlonal foi diluído na proporção 1:500, usando Detecção IHC-Select com HRP-DAB.
Recuperação de epítopos com coloração ideal com tampão TE: Glioblastoma
Descrição-alvo
Aprox. 32 kDa
forma física
Formato: Purificado
Policlonal de coelho purificado. Líquido em glicina 100 mM, Tris 200 mM, pH 8,0.
Precipitação de sulfato de amônio
Armazenamento e estabilidade
Estável por 6 meses a 2-8 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Lisado de células inteiras de cérebro de camundongo, lisado de células inteiras PC12, lisado de tecido cerebral (rato)
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Inga Nazarenko et al.
PloS one, 6(4), e18303-e18303 (2011-04-15)
Deregulation of platelet-derived growth factor (PDGF) signaling is a hallmark of malignant glioma. Two alternatively spliced PDGF-A mRNAs have been described, corresponding to a long (L) and a short (S) isoform of PDGF-A. In contrast to PDGF-A(S), the PDGF-A(L) isoform
The probable cell of origin of NF1- and PDGF-driven glioblastomas.
Hambardzumyan, D; Cheng, YK; Haeno, H; Holland, EC; Michor, F
Testing null
PCP effector proteins inturned and fuzzy play nonredundant roles in the patterning but not convergent extension of mammalian neural tube.
Heydeck W, Liu A.
Developmental Dynamics null
Loss of ATM/Chk2/p53 pathway components accelerates tumor development and contributes to radiation resistance in gliomas.
Squatrito, M; Brennan, CW; Helmy, K; Huse, JT; Petrini, JH; Holland, EC
Cancer Cell null
F Giannitti et al.
Veterinary pathology, 51(4), 832-845 (2013-09-21)
Reports of primary nervous system tumors in wild raccoons are extremely rare. Olfactory tumors were diagnosed postmortem in 9 free-ranging raccoons from 4 contiguous counties in California and 1 raccoon from Oregon within a 26-month period between 2010 and 2012.
Artigos
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Ver tudo
Protocolos
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Questions
  1. Bonjour, il s'agit d'un anticorps IgM ou IgG ? pour le choix du secondaire.
    1 answer
    1. AB9610 is a purified rabbit polyclonal antibody, so it is rabbit IgG.