Documentos Principais
SAB4700764
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSV2 gG antibody produced in mouse
clone T303, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 1.067,00
R$ 1.067,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 1.067,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.067,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
T303, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
herpes simplex virus 2
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
The antibody T303 recognizes gG antigen of HSV2 (Herpes Simplex Virus type 2), a dsDNA virus, member of Herpesviridae family.
Imunogênio
Exctract of HSV-2 infected VERO (green monkey kidney) cells.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)