AB7144F
Anti-Fibrinogen Antibody, FITC conjugated
Chemicon®, from sheep
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunodiffusion: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FIBCD1(84929)
Especificidade
LABELLING RATIO
Fluorescein:antibody molar ratio: 2.8 - 3.3
Absorbance ratio (A493/A276): 0.78 + 0.05
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
The final working dilution is dependent on the specific assay conditions. However, in fluorescence microscopy good results can be expected with dilutions in the following ranges:
1. Incident light excitation
Direct immunofluorescence: 1/10 - 1/80
Indirect immunofluorescence: 1/20 - 1/400
2. Transmitted light excitation
Direct immunofluorescence: 1/5 - 1/40
Indirect immunofluorescence: 1/10 - 1/80
forma física
Armazenamento e estabilidade
WARNING: This reagent contains 0.1% sodium azide as preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2