Documentos Principais
SAB4700761
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Blood Group Lewis b antibody produced in mouse
clone 2-25LE, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 1.422,00
R$ 1.422,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 1.422,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.422,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2-25LE, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
The antibody 2-25LE reacts with Lewisb blood group antigen, a carbohydrate determinant carried on both glycolipids and glycoproteins, detected on erythrocytes, certain epithelial cells, and in secretions of certain individuals.
Imunogênio
Mucin isolated by size exclusion chromatography from an ovarian cyst fluid (pure endocervical type according to the Fenoglio´s classification).
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)