SAB4700762
Monoclonal Anti-Blood Group Lewis a antibody produced in mouse
clone 7LE, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7LE, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade