293T cell line human
12022001, human kidney, fetal. Small slightly rounded cells, dispersed growth
Sinônimo(s):
293T cell line human, 293 T, 293tsA1609neo, 293tsA1609neo Cells, HEK-293-T Cells, HEK-293T Cells, HEK293T Cells, Human Embryonic Kidney 293T Cells
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
293T cell line human, 12022001
fonte biológica
human kidney (fetal)
modo de crescimento
adherent
morfologia
small slightly rounded cells growing in a dispersed manner
produtos
SV40 T antigen
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Descrição de linhagem celular
Aplicação
- for lentiviral particle production
- in the expression of eukaryotic proteins
- for small interfering RNA (siRNA) transfection
- for human immunodeficiency virus (HIV) transfection for pseudoviruses production
- as a host for the transfection of pLKO.1.-TRC-ACE2 plasmid to study the localization and role of NL63-N, a nucleocapsid protein of human coronavirus NL63, in cell cycle progression
Ações bioquímicas/fisiológicas
Perfil do DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12
D16S539: 9,13
D5S818: 8,9
D7S820: 11
THO1: 7,9.3
TPOX: 11
vWA: 16,19
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.