MABS827
Anti-ERK1/2 Antibody, clone 16A6.1
clone 16A6.1, from mouse
Sinônimo(s):
EC: 2.7.11.24, MAP kinase 3, MAPK3, ERT2, ERK-1, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase isoform p44, p44-MAPK, MNK1, Microtubule-associated protein 2 kinase, p44-ERK1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
16A6.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPK3(5595)
mouse ... Mapk3(26417)
rat ... Mapk3(50689)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ERK1/2 in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1