Documentos Principais
SAB4301164
Sigma-Aldrich
Anti-OVAL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
SERPINB14
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
43 kDa
reatividade de espécies
chicken
concentração
2.3 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_990483.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... SERPINB14(396058)
Especificidade
The antibody detects endogenous levels of total OVAL protein.
Imunogênio
Fusion protein corresponding to residues near the C terminal of chicken ovalbumin (SERPINB14)
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Johnathan Canton et al.
Nature immunology, 22(2), 140-153 (2020-12-23)
Type 1 conventional dendritic (cDC1) cells are necessary for cross-presentation of many viral and tumor antigens to CD8+ T cells. cDC1 cells can be identified in mice and humans by high expression of DNGR-1 (also known as CLEC9A), a receptor
Sophia Maschalidi et al.
Nature communications, 8(1), 1640-1640 (2017-11-22)
Dendritic cells (DC) have the unique ability to present exogenous antigens via the major histocompatibility complex class I pathway to stimulate naive CD8+ T cells. In DCs with a non-functional mutation in Unc93b1 (3d mutation), endosomal acidification, phagosomal maturation, antigen