Nível de qualidade
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rabbit, chicken
concentração
(Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Immunohistochemistry: 1:300-1:2,000
ELISA: 1:3,000-1:12,000 when assayed against 1 μg of Ovalbumin in a standard Indirect ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2