Documentos Principais
SAB4300647
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-FLJ45472
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.279,00
R$ 3.279,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB2383
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.279,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.279,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB2383
Nome do produto
Anti-GFAP antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~50 kDa
reatividade de espécies
rat, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(E-S-K-Q-E)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GFAP(2670)
Descrição geral
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) is an intermediate-filament protein found in the astrocytes of CNS (central nervous system).{56,59} It is located on chromosome 17q21.
The antibody detects endogenous level of total GFAP protein.
Imunogênio
Peptide sequence around aa. 423-427 (E-S-K-Q-E), according to the protein NP_002046.1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) regulates intermediate filament network dynamics, cell morphology and focal adhesions. It helps in maintaining myelination and stability of CNS (central nervous system) white matter architecture.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
GFAP, a class-III intermediate filament, is a cell-specific marker that, during the development of the central nervous system, distinguishes astrocytes from other glial cells.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
GFAP isoforms control intermediate filament network dynamics, cell morphology, and focal adhesions
Moeton M, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences (2016)
Lin Wang et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 50(4), 1535-1559 (2018-10-31)
Neurotoxic A1 astrocytes are induced by inflammation after spinal cord injury (SCI), and the inflammation-related Nuclear Factor Kappa B (NFκB) pathway may be related to A1-astrocyte activation. Mesenchymal stem cell (MSC) transplantation is a promising therapy for SCI, where transplanted
Childhood constipation; an overview of genetic studies and associated syndromes
Peeters B, et al.
Best Practice & Research. Clinical Gastroenterology (2011)
Aditi Swarup et al.
Experimental eye research, 172, 45-53 (2018-04-01)
The primary energy substrate of the lens is glucose and uptake of glucose from the aqueous humor is dependent on glucose transporters. GLUT1, the facilitated glucose transporter encoded by Slc2a1 is expressed in the epithelium of bovine, human and rat
GFAP is necessary for the integrity of CNS white matter architecture and long-term maintenance of myelination
Liedtke W, et al.
Neuron (1996)