G6171
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein antibody, Mouse monoclonal
clone G-A-5, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-GFAP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
G-A-5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
rat, human, pig
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using alcohol-fixed sections of rat brain/cerebellum.
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GFAP(2670)
mouse ... Gfap(14580)
pig ... GFAP(396562)
rat ... Gfap(24387)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
anticorpo
recomendado