AP510
Sheep-Anti-Rabbit IgG secondary Antibody
2 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Isotype Control Antibodies
Qualidade
ELISA Analysis: A representative lot detected Sheep Anti-Human IgM, (Fc) in ELISA. (1:200 - 1,000 recommended dilution.)
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human IgG, Mouse IgG, Rat IgG whole molecule, Chicken IgM whole molecule, Goat IgG whole molecule, Guinea Pig IgG, Hamster IgG whole molecule, Rabbit IgG, Rabbit IgG (Fc), and Rabbit IgM whole molecule
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2