Documentos
11814460001
Roche
Anti-GFP
from mouse IgG1κ (clones 7.1 and 13.1)
Sinônimo(s):
Anti-proteína verde fluorescente
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
13.1, monoclonal
7.1, monoclonal
Ensaio
>90% (HPLC)
forma
lyophilized
embalagem
pkg of 200 μg
fabricante/nome comercial
Roche
Isotipo
IgG1κ
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
A proteína verde fluorescente (GFP) é uma proteína de 27 kDa com fluorescência espontânea, isolada originalmente da água-viva Aequorea victoria. A clonagem molecular do gene da GFP e sua subsequente expressão em sistemas heterólogos estabeleceu a GFP como uma valiosa molécula repórter para visualização in vivo de eventos de expressão gênica em uma ampla variedade de tipos celulares e organismos. Uma vez que a GFP não necessita de substratos nem cofatores adicionais, a fluorescência verde da GFP pode ser facilmente detectada usando luz azul ou UV após a sua expressão em células procarióticas ou eucarióticas. Além disso, foram relatadas diversas formas mutantes da GFP com propriedades espectrais únicas (p. ex., sinal de fluorescência intensificado e mudanças nos espectros de excitação e emissão).
Mistura de dois anticorpos monoclonais de alta afinidade selecionados por seu desempenho na detecção de GFP e proteínas de fusão com GFP.
Especificidade
Subtipo: Ambos os clones são IgG1 de camundongoκ
Aplicação
Anticorpo monoclonal para detecção de formas do tipo selvagem e mutante de GFP ou fusões com GFP usando:
  • Imunoprecipitação
  • Western blot
  • Imunocoloração
Características e benefícios
Conteúdo
Mistura de dois anticorpos monoclonais, fornecida como liofilizado branco contendo 200 μg de IgG Anti-GFP total.
Anti-GFP é uma mistura de dois clones (7.1 e 13.1).
Qualidade
A funcionalidade e pureza do anticorpo anti-GFP é testada em relação a um padrão de referência para confirmar a qualidade de cada preparado de reagente novo.
Pureza: Os dois anticorpos monoclonais de camundongo Anti-GFP (clones 7.1 e 13.1) são >95% puros, conforme determinado por análises de SDS-PAGE e HPLC de troca iônica.
Nota de preparo
Concentração de trabalho: A concentração de trabalho do anticorpo depende da aplicação e do substrato.
As concentrações a seguir devem ser consideradas recomendações:
  • Western blot: Diluição 1:1000
  • Imunoprecipitação: 2 a 10 μg
Condições de armazenamento (solução de trabalho): -15 ºC a -25 °C
Reconstituição
Adicione 500 μl de água destilada para obter uma concentração final de 0,4 mg/ml
. Reidrate em gelo por 30 minutos.
Informações legais
Este produto é vendido sob licença da Universidade de Colúmbia. Os direitos ao uso deste produto limitam-se apenas ao uso em pesquisa. Nenhum outro direito foi transmitido. Consultas sobre a disponibilidade de uma licença para direitos mais amplos ou para o uso deste produto para fins comerciais devem ser encaminhadas à Columbia Innovation Enterprise, Columbia University, Engineering Terrace - Suite 363, New York, New York 10027 EUA.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Ward W.W, et al.
Photochemistry and Photobiology, 31, 611-615 (1980)
Chalfie M, et al.
Science, 263, 802-805 (1994)
Prasher D C, et al.
Gene, 111, 229-233 (1992)
Chi C Wong et al.
Blood, 118(16), 4305-4312 (2011-08-02)
Shwachman-Diamond syndrome (SDS), a recessive leukemia predisposition disorder characterized by bone marrow failure, exocrine pancreatic insufficiency, skeletal abnormalities and poor growth, is caused by mutations in the highly conserved SBDS gene. Here, we test the hypothesis that defective ribosome biogenesis
Cormack B P, et al.
Gene, 173, 33-38 (1996)