SAB4200698
Anti-MR-Pro ADM antibody, Mouse monoclonal
clone 2E12E6, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Midregional proadrenomedullin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E12E6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 5 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using human recombinant peptide of MR-Pro ADM (amino acid 45-92).
indirect ELISA: 30-60 ng/mL using human recombinant peptide of MR-Pro ADM (amino acid 45-92) for coating.
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADM (133)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1