SRP3296
WNT-7A human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥80% (SDS-PAGE), ≥80% (HPLC)
Sinônimo(s):
Human WNT-7A, Recombinant WNT-7A, WNT-7A Signaling Molecule
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥80% (HPLC)
≥80% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
40-60 ng/mL ED50
peso molecular
35.5 kDa
embalagem
pkg of 15 μg
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... WNT7A(7476)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com