SAB4200700
Anti-MR-Pro ADM antibody, Mouse monoclonal
clone MR2.1, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Midregional proadrenomedullin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MR2.1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using human recombinant peptide of MR-Pro ADM (amino acid 45-92)
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system of heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human Pancreas sections
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADM(133)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais