ABT334
Anti-TSLP receptor Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
TSLP Receptor Antibody, TSLP Receptor, Thymic stromal lymphopoietin receptor, CRL2, ILXR, TSLPR, Cytokine receptor-like factor 2, Cytokine receptor-like 2, IL-XR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TSLP(85480)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected TSLP receptor in human liver cells.
Signaling
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TSLP receptor in 15 µg of human liver tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human liver tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2