MABS1250
Anti-Mineralocorticoid Receptor Antibody, clone 2D6
clone 2D6, from mouse
Sinônimo(s):
MR, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 2, Mineralocorticoid Receptor
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D6, monoclonal
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Nr3C2(25672)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Mineralocorticoid Receptor in mouse kidney (Shibata, S., et al. (2013). Cell Metabolism. 18:660-671).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous Mineralocorticoid Receptor (MR) in rat hippocampal cytosolic preparation and exogenously expressed EGFP-rat MR fusion protein in CHO cells (Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2006). Endocrinology. 147(3):1343-1348).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous Mineralocorticoid Receptor (MR) in mouse kidney cytosolic fraction and exogenously expressed human MR in COS-7 cells (Shibata, S., et al. (2013) Cell Metab. 18(5):660-671)
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Mineralocorticoid Receptor in 10 µg of rat brain cytosol tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1