SAB4200641
Monoclonal Anti-Brg1 antibody produced in rat
clone 3G4, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-ATP-dependent helicase SMARCA4, Anti-BAF190, Anti-BAF190A, Anti-BRG1, Anti-BRG1-associated factor 190A, Anti-BRM/SWI2-related gene 1, Anti-MRD16, Anti-RTPS2, Anti-SMARCA4, Anti-SNF2, Anti-SNF2-beta, Anti-SNF2-like 4, Anti-SNF2L4, Anti-SNF2LB, Anti-SWI/SNF related, Anti-SWI2, Anti-actin dependent regulator of chromatin, Anti-brahma protein-like 1, Anti-global transcription activator homologous sequence, Anti-hSNF2b, Anti-homeotic gene regulator, Anti-matrix associated, Anti-member 4, Anti-mitotic growth and transcription activator, Anti-nuclear protein GRB1, Anti-protein BRG-1, Anti-protein brahma homolog 1, Anti-subfamily a, Anti-sucrose nonfermenting-like 4, Anti-transcription activator BRG1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~185 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2.5-5 μg/test using HeLa cells
immunoblotting: 0.1-0.2.0 μg/mL using HeLa nuclear extract
immunofluorescence: 10 μg/mL using HeLa cells
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BRG1(6597)
mouse ... Brg1(20586)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting (~185 kDa)
- flow cytometry
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1